368057
Granzyme B Substrate I, Colorimetric
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Sinônimo(s):
Granzyme B Substrate I, Colorimetric, Ac-IETD- pNA, Caspase-8 Substrate I, Ac-IETD-pNA, Caspase-8 Substrate I
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Advertência
Sequência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1