368056
Granzyme B Inhibitor IV
The Granzyme B Inhibitor IV controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Granzyme B Inhibitor IV, Ac-IEPD-CHO, Caspase-8 inhibitor III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34N4O9
Peso molecular:
498.53
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A reversible inhibitor of Granzyme B that also inhibits caspase-8. Granzyme B is a protease involved in the induction of rapid target cell death by cytotoxic lymphocytes.
A reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
granzyme B
granzyme B
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-CHO
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Harris, J.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 17907.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 17907.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1