364205
GM 6001
≥95% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
GM 6001, Galardin, N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan Methylamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GM 6001, GM 6001, CAS 142880-36-2, is a potent, cell-permeable, broad-spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO)C(=O)NC)cccc2
InChI
1S/C20H28N4O4/c1-12(2)8-13(10-18(25)24-28)19(26)23-17(20(27)21-3)9-14-11-22-16-7-5-4-6-15(14)16/h4-7,11-13,17,22,28H,8-10H2,1-3H3,(H,21,27)(H,23,26)(H,24,25)/t13-,17+/m1/s1
chave InChI
NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MMP-1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3