PZ0198
Prinomastat hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2,2-Dimethyl-4-((p-(4-pyridyloxy)phenyl)sulfonyl)-3-thiomorpholinecarbohydroxamic acid hydrochloride, AG 3340 hydrochloride, AG-3340 hydrochloride, AG3340 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
chave InChI
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)