MAK499
Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Assay Kit for Glutamate Dehydrogenase Activity
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
agriculture
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cancer; gastrointestinal diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)