362339
Glyco-SNAP-2
A water-soluble nitric oxide (NO) donor that exhibits greater stability (t1/2 = 27 hours) than that of SNAP.
Sinônimo(s):
Glyco-SNAP-2, N-(2-Deoxy-α,β-D-glucopyranose-2-)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
green
solubilidade
aqueous buffer: >100 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)C(C)(C)SN=O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Water-soluble nitric oxide (NO) donor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1