487910-M
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
Sinônimo(s):
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale green
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
chave InChI
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitric oxide donor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Askew, S.C., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991. Neurosci. Lett. 130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 762.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3