361571
CHIR99021
≥95% (HPLC), liquid, GSK-3 inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, InSolution, ≥95%, 25 mM
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2c4[nH]cc(n4)C)NCCNc3ncc(cc3)C#N
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
chave InChI
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK-3 α and β
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002.
Diabetes51, 2903.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)