361555
GSK-3 Inhibitor XIII
The GSK-3 Inhibitor XIII, also referenced under CAS 404828-08-6, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3 Inhibitor XIII, (5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-(2-phenylquinazolin-4-yl)amine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H15N5/c1-12-11-16(23-22-12)20-18-14-9-5-6-10-15(14)19-17(21-18)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20,21,22,23)
chave InChI
JYCUVOXSZBECAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK-3
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1