681664
Wnt Agonist I in DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Wnt Agonist I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I in DMSO, Wnt Pathway Activator I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
chave InChI
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3