349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Sinônimo(s):
NS-398, N-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])OC2CCCCC2)C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
chave InChI
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
COX-2
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3