345743
Disialoganglioside-GD₂ from bovine brain
≥98% (TLC), lyophilized, cell type and antigen marker, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Ganglioside GD2, Disialo, Human Brain, GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,03)Galβ1,4Glcβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ganglioside GD2, Disialo, Human Brain, Ganglioside GD₂, Disialo, Human Brain, CAS 65988-71-8, is a highly purified sialic acid-containing glycolipids that is useful as markers of various cell types and antigens.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
chloroform/methanol (2:1): soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C74H134N4O32/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-52(89)78-43(44(84)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)40-101-69-61(95)60(94)63(50(38-81)104-69)106-70-62(96)67(64(51(39-82)105-70)107-68-55(77-42(3)83)59(93)58(92)49(37-80)103-68)110-74(72(99)100)35-46(86)54(76)66(109-74)57(91)48(88)41-102-73(71(97)98)34-45(85)53(75)65(108-73)56(90)47(87)36-79/h30,32,43-51,53-70,79-82,84-88,90-96H,4-29,31,33-41,75-76H2,1-3H3,(H,77,83)(H,78,89)(H,97,98)(H,99,100)/b32-30+/t43?,44?,45-,46-,47?,48?,49-,50-,51-,53+,54+,55-,56?,57?,58+,59-,60-,61-,62-,63-,64+,65+,66+,67-,68+,69-,70+,73-,74+/m1/s1
chave InChI
FFILOTSTFMXQJC-QCFYAKGBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Useful as markers of various cell types and antigens
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1