344300
sFRP-1 Inhibitor
The sFRP-1 Inhibitor, also referenced under CAS 915754-88-0, controls the biological activity of sFRP-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
sFRP-1 Inhibitor, Wnt Pathway Activator IV, N-(3-(Dimethylamino)propyl)-2-ethyl-5-(phenylsulfonyl)benzenesulfonamide, Secreted Frizzled Related Protein-1 Inhibitor
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clear
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCN(C)C)c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)c2ccccc2)CC
InChI
1S/C19H26N2O4S2/c1-4-16-11-12-18(26(22,23)17-9-6-5-7-10-17)15-19(16)27(24,25)20-13-8-14-21(2)3/h5-7,9-12,15,20H,4,8,13-14H2,1-3H3
chave InChI
BHFFSIFXFHJJNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2