341310
FABP4 Inhibitor
The FABP4 Inhibitor, also referenced under CAS 300657-03-8, controls the biological activity of FABP4.
Sinônimo(s):
FABP4 Inhibitor, adipocyte Fatty-Acid-Binding Protein Inhibitor, ((2ʹ-(5-Ethyl-3,4-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)(1,1ʹ-biphenyl)-3-yl)oxy)-acetic acid, BMS309403, BMS-309403, BMS 309403
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(nc(c(c3CC)c5ccccc5)c4ccccc4)c1c(cccc1)c2cc(ccc2)OCC(=O)O
InChI
1S/C31H26N2O3/c1-2-27-30(22-12-5-3-6-13-22)31(23-14-7-4-8-15-23)32-33(27)28-19-10-9-18-26(28)24-16-11-17-25(20-24)36-21-29(34)35/h3-20H,2,21H2,1H3,(H,34,35)
chave InChI
SJRVJRYZAQYCEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sulsky, R., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 3511.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1