Documentos Principais
324870
Sigma-Aldrich
Anti-α-Epithelial Cell Sodium Channel (20-42) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-α-ENaC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCNN1A(6337)
rat ... Scnn1A(25122)
Descrição geral
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~97 kDa glycosylated α-ENaC protein.
Recognizes the ~97 kDa glycosylated α-ENaC protein.
This Anti-α-Epithelial Cell Sodium Channel (20-42) Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting, Immunoprecipitation for the detection of α-Epithelial Cell Sodium Channel (20-42).
Imunogênio
Human
a synthetic peptide [LMKGNKREEQGLGPEPAAPQQPT(C)] corresponding to amino acids 20-42 of human α-epithelial cell sodium channel (α-ENaC), conjugated to carrier protein
Aplicação
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 1 mg/ml BSA.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Benos, D.J., and Stanton, B.A. 1999. J. Physiol. London520, 631.
Mano, I., and Driscoll, M. 1999. Bioessays21, 568.
Fyfe, G.K., et al. 1998. Semin. Nephrol.18, 138.
Does not cross-react with β-ENaC or γ-ENaC. Also reported to work for immunoprecipitation. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1