Documentos Principais
324801
Sigma-Aldrich
Epoxomicin
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H50N4O7
Peso molecular:
554.72
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Epoxomicin, InSolution, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 1 mM (50 µg/90 µl) solution of Epoxomicin, Synthetic (Cat. No. 324800) in DMSO.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)