324759
Elastase Inhibitor IV
The Elastase Inhibitor IV, also referenced under CAS 127373-66-4, controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Elastase Inhibitor IV, N-( o-( p-Pivaloyloxybenzene)sulfonylaminobenzoyl)glycine, N-(2-(4-(2,2-Dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoacetic acid, N-(o-(p-Pivaloyloxybenzene)sulfonylaminobenzoyl)glycine, N-(2-(4-(2,2-Dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoacetic acid
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
chave InChI
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neutrophil elastase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kawabata, K., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.177, 814.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1