324717
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
Sinônimo(s):
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H, Endo H
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
Formulário
liquid
atividade específica
≥3 units/mL
≥30 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Trimble, R.B., et al. 1987. Methods Enzymol. 138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 5683.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2