324504
EDTA
ULTROL® Grade, 500 mM Solution, pH 8.0
Sinônimo(s):
EDTA, 500 mM Solution, pH 8.0, ULTROL® Grade
forma
solution
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
500 mM
cor
colorless to pale yellow
pH
8
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2