317700
Dkk-1 Inhibitor, WAY-262611, HCl
The Dkk-1 Inhibitor, WAY-262611 controls the biological activity of Dkk-1.
Sinônimo(s):
Dkk-1 Inhibitor, WAY-262611, HCl, (1-(4-(Naphthalen-2-yl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl)methanamine, Wnt Pathway Activator VI
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1