317701
Dkk Inhibitor II, IIIC3a
Sinônimo(s):
Dkk Inhibitor II, IIIC3a, 9-Carboxy-3-(dimethyliminio)-6,7-dihydroxy-10-methyl-3H-phenoxazin-10-ium iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
black
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
hydrogen: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
LRP5/6
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3