288104
2′,5′-Dideoxyadenosine
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC₅₀ = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
Sinônimo(s):
2′,5′-Dideoxyadenosine, 2ʹ,5ʹ-dd-Ado
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)C
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
chave InChI
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Hartman, M., and Schrader, J. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol. 25, 331.
Bushfield, M., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 848.
Reid, I.R., et al. 1990. Am. J. Physiol.258, E708.
Legrand, A.B., et al. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 1103.
Johnson, R.A., et al. 1989. Mol. Pharmacol.35, 681.
Holgate, S.T., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6800.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3