287891
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole
A potent, ATP-competitive, and specific inhibitor of casein kinase II (IC₅₀ = 6 µM).
Sinônimo(s):
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole Riboside, DRB, Casein Kinase II Inhibitor VII
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
potência
6 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2[n](cnc2cc1Cl)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
chave InChI
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
casein kinase II
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Farin, C.E., and Yang, L. 1994. Mol. Reprod. Dev.37, 284.
Giardina, C., and Lis, J.T. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23806.
Zandomeni, R., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 3414.
Mittleman, B., et al. 1983. J. Mol. Biol. 165, 461.
Zandomeni, R., et al. 1983. J. Mol. Biol. 167, 561.
Zandomeni, R., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 3167.
Stewart, M.W., et al. 1977. J. Gen. Virol.37, 221.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3