287815
3,4-Dichloroisocoumarin
Sinônimo(s):
3,4-Dichloroisocoumarin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (elemental analysis)
Nível de qualidade
forma
lyophilized solid
potência
5-100 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
chave InChI
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
serine proteases
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3