251760
DAR-4M
A rhodamine-based photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
Sinônimo(s):
DAR-4M, Diaminorhodamine-4M
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H26N4O3
Peso molecular:
430.50
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red-violet
fluorescência
λex ~560 nm
λem ~575 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A rhodamine-based photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM. Reacts with NO, in the presence of O2, resulting in a triazolo-rhodamine analog (DAR-4M T) that exhibits about 840-fold greater fluorescence quantum efficiency. The fluorescence intensity is not dependent on pH, unlike DAF-2 (Cat. No. 251500).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
In DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze at (-20°C). Use immediately following dilution and discard any unused portion.
Outras notas
Kojima, H., et al. 2001. Anal. Chem.73, 1967.
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Informações legais
Not available for sale in Japan.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C