239820
AMD3100 octahydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid, CXCR4 antagonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ-(1,4-Phenylene bis(methylene))- bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, JM3100, 1,1ʹ-(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, JM3100
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CXCR4 Antagonist I, AMD3100, The CXCR4 Antagonist I, AMD3100, also referenced under CAS 155148-31-5, controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
chave InChI
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol. , 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3