SML3266
AMD070 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N′-((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)-N′-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-yl)butane-1,4-diamine hydrochloride, AMD 070 hydrochloride, AMD 11070 hydrochloride, AMD-070 hydrochloride, AMD-11070 hydrochloride, AMD11070 hydrochloride, Mavorixafor, N′-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)-N′-(S)-5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl-butane-1,4-diamine hydrochloride, X4P-001 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCN([C@@H]1C2=NC=CC=C2CCC1)CC3=NC4=C(C=CC=C4)N3.Cl
InChI
1S/C21H27N5.ClH/c22-12-3-4-14-26(15-20-24-17-9-1-2-10-18(17)25-20)19-11-5-7-16-8-6-13-23-21(16)19;/h1-2,6,8-10,13,19H,3-5,7,11-12,14-15,22H2,(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
chave InChI
DBNMEMJSDAAGNZ-FYZYNONXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)