Documentos Principais
235425
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinônimo(s):
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic, Ac-DEVD-AMC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H37N5O13
Número CAS:
Peso molecular:
675.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mM
fluorescência
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)Nc1cc2[o][c](cc(c2cc1)C)=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
chave InChI
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Descrição geral
Fluorogenic CPP32/Apopain substrate. Cleavage of this substrate by CPP32/Apopain shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Cleavage can be monitored by excitation at 380 nm and emission at 460 nm.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Cleavage of this substrate by caspase-3 shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Also a substrate for caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Km = 9.7 ± 1.0 µM for cleavage of this substrate by caspase-3
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Hermission, M., et al. 2000. Oncogene 19, 2338.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3