Documentos Principais
218763
Sigma-Aldrich
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2).
Sinônimo(s):
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic, Z-VEID-AFC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H44F3N5O12
Número CAS:
Peso molecular:
819.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(C)C)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CC(=O)O
chave InChI
OEVAAZFKVRJQQH-UXAYAQJLSA-N
Descrição geral
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1