234490
PD 153035
An extremely potent, cell-permeamble, reversible, ATP-competitive and specific inhibitor of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR; IC₅₀ = 25 pM; Ki = 6 pM).
Sinônimo(s):
PD 153035, AG 1517, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, SU 5271, Compound 32
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
potência
25 pM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H14BrN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
chave InChI
LSPANGZZENHZNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1