233100
CL-387,785
A cell-permeable and irreversible inhibitor of EGF-receptor (EGFR) kinase activity in vivo (IC₅₀ = 250-490 pM) as well as EGF-stimulated autophosphorylation of tyrosine residues in the EGFR in vivo (IC₅₀ = 5 nM).
Sinônimo(s):
CL-387,785, N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl]-2-butynamide, EKI-785
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C#CC
InChI
1S/C18H13BrN4O/c1-2-4-17(24)22-14-7-8-16-15(10-14)18(21-11-20-16)23-13-6-3-5-12(19)9-13/h3,5-11H,1H3,(H,22,24)(H,20,21,23)
chave InChI
BTYYWOYVBXILOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR kinase activity
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Discafani, C.M., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 57, 917.
Sweeney, W.E., et. al. 1999. Kidney Int.56, 406.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1