231085
Cilostamide
A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC₅₀ = 70 nM).
Sinônimo(s):
Cilostamide, N-Cyclohexyl-N-methyl-4-(1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy)butyramide, OPC 3689
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
chave InChI
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDE 3
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Christensen, S.B., and Trophy, T.J. 1994. Ann. Rep. Med. Chem. 29, 185.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 105.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3