Documentos Principais
220467
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Sinônimo(s):
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, 2CdA, Cladribine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClN5O3
Número CAS:
Peso molecular:
285.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2337
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)O)CO
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
chave InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Descrição geral
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. Also induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Antileukemic and immunosuppressive activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Outras notas
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M., and Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3