219331
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310
The β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310, 1,6-Dimethylpyrimido[5,6-e][1,2,4]triazine-5,7-dione, Wnt Pathway Inhibitor X
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lepourcelet, M., et al. 2004. Cancer Cell5, 91.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3