218805
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric
The Caspase-9 Substrate II, Colorimetric serves as the substrate for Caspase-9.
Sinônimo(s):
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric, Ac-LEHD- pNA, Ac-LEHD-pNA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A colorimetric substrate for caspase-9. Cleavage is monitored colorimetrically at ~405 nm.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Caspase-9
Caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Leu-Glu-His-Asp-pNA
Outras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1