Documentos Principais
218776
Sigma-Aldrich
Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable
The Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable, LEHD-CHO, Cell-permeable
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C97H162N22O25
Peso molecular:
2036.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A potent, cell-permeable and reversible inhibitor or caspase-9.
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of caspase-9. May also inhibit caspase-4 and caspase-5. The N-terminal sequence (amino acids 1-16) corresponds to the hydrophobic region of the signal peptide of Kaposi fibroblast growth factor and confers cell permeability to the peptide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Leu-Glu-His-Asp-CHO
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1