Documentos Principais
218735
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor II
The Caspase Inhibitor II, also referenced under CAS 147837-52-3, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase Inhibitor II, Ac-VAD-CHO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
329.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 150 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C
InChI
1S/C14H23N3O6/c1-7(2)12(16-9(4)19)14(23)15-8(3)13(22)17-10(6-18)5-11(20)21/h6-8,10,12H,5H2,1-4H3,(H,15,23)(H,16,19)(H,17,22)(H,20,21)/t8-,10-,12-/m0/s1
chave InChI
BGFYQRSQECIBIB-PEXQALLHSA-N
Descrição geral
A potent and reversible inhibitor of caspases.
A potent and reversible pan-caspase inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
pan-caspase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Val-Ala-Asp-CHO
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3