217699
RO-3306
≥95% (HPLC), solid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, RO-3306 is a cell-permeable, potent and ATP-competitive inhibitor of Cdk1 (Ki = 35 nM and 110 nM for Cdk1/B1 and Cdk1/A, respectively).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3