217691
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002
The CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, also referenced under CAS 396073-89-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, N-(2-Hydroxy-3-methoxy-5-dimethylamino)benzyl, Nʹ-(2-(4-nitrophenethyl)), Nʹʹ-methylamine, PTP Inhibitor XX
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red to dark red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCN(Cc2c(c(cc(c2)N(C)C)OC)O)C
InChI
1S/C19H25N3O4/c1-20(2)17-11-15(19(23)18(12-17)26-4)13-21(3)10-9-14-5-7-16(8-6-14)22(24)25/h5-8,11-12,23H,9-10,13H2,1-4H3
chave InChI
GOKYHQGRIIXMNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CDC25A
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1