208750
ALLN
InSolution, ≥95%, Inhibitor of calpain I, calpain II, cathepsin B, and cathepsin L
Sinônimo(s):
InSolution ALLN, Calpain Inhibitor I, LLNL, MG 101, Proteasome Inhibitor V
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clear colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
calpain 1
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup