Documentos Principais
208736
Sigma-Aldrich
Calmodulin Inhibitory Peptide, Control
The Calmodulin Inhibitory Peptide, Control controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
Calmodulin Inhibitory Peptide, Control, MLCK Control Peptide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C84H149N35O24
Peso molecular:
2033.30
Código UNSPSC:
12352202
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A 17 amino acid peptide suitable for use as a control with Calmodulin Inhibitory Peptide (Cat. No. 208735).
A control peptide for Calmodulin Inhibitory Peptide (Cat. No. 208735).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A control peptide for Calmodulin Inhibitory Peptide (Cat. No. 208735)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Arg-Arg-Lys-Glu-Gln-Lys-Thr-Gly-His-Ala-Val-Arg-Ala-Ile-Gly-Arg-Glu-NH₂
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Torok, K. et al., 1998. Biochemistry.37, 6188.
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1