208731
Calpain Substrate II, Fluorogenic
Cyclic fluorogenic substrate for the quantitative determination of calpain -1 and -2.
Sinônimo(s):
Calpain Substrate II, Fluorogenic, Suc-LY-AMC
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)NC(Cc3ccc(cc3)O)C(=O)Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C29H33N3O8/c1-4-16(2)27(32-24(34)11-12-25(35)36)29(39)31-22(14-18-5-8-20(33)9-6-18)28(38)30-19-7-10-21-17(3)13-26(37)40-23(21)15-19/h5-10,13,15-16,22,27,33H,4,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,39)(H,32,34)(H,35,36)/t16?,22?,27-/m0/s1
chave InChI
VSWNAJAOJZXWBM-FTJGSZSVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calpain -1 and -2
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Woo, K.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 2088.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 12489.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3