Documentos Principais
205548
Sigma-Aldrich
Caffeine
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Sinônimo(s):
Caffeine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
descrição
Merck USA index - 14, 1636
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant. At higher doses, produces tachycardia and interferes with the uptake and storage of Ca2+ by the sarcoplasmic reticulum in skeletal muscle. Prevents apoptosis and cell cycle effects induced by Camptothecin (Cat. No. 208925) and topotecan in HL-60 cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Potent central nervous system stimulant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Zhen, W., and Vaugha, A. T. 1995. Radiat. Res.141, 170.
Howell, L. L. 1993. Cancer Res.54, 4993.
Traganos, F., et al. 1993. Cancer Res.53, 4613.
Zahradnik, I., and Palade, P. 1993. Pflugers Arch. 424, 129.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Cafeína Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Cafeína
Cafeína BioXtra
Sigma-Aldrich
C8960
Cafeína
Cafeína phyproof® Reference Substance
PHL89591
Cafeína
Cafeína certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
56396
Cafeína
Cafeína Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Cafeína
Cafeína meets USP testing specifications, anhydrous
Sigma-Aldrich
C7731
Cafeína