Key Documents
203782
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BrClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
408.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 2% (20mg/mL)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
chave InChI
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3