I5502
β-D-1-tiogalactopiranosídeo isopropílico
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
β-D-tiogalactosídeo isopropílico, IPTG
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
10.0-22.0% Dioxane
cor
white to off-white
pf
120 -122 °C ((248 - 252 °F ))
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
chave InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Aplicação
Outras notas
Reconstituição
Palavra indicadora
WarningDanger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?