Documentos Principais
203701
Sigma-Aldrich
bpV(HOpic)
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
Sinônimo(s):
bpV(HOpic), Dipotassium Bisperoxo(5-hydroxypyridine-2-carboxyl)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor III, PTP Inhibitor XV
About This Item
Fórmula linear:
K2[VO(O2)2C6H4NO3] · 4H2O
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (51V-NMR)
Formulário
solid
potência
14 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 4 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor. Activates the insulin receptor kinase (IRK) of hepatoma cells. Also stimulates lipogenesis in isolated adipocytes. Also reported to potently inhibit PTEN (IC50 = 14 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
PTEN
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Outras notas
Schmid, A.C., et al. 2004. FEBS Lett.566, 35.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3