Documentos Principais
20-191
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% in TBS
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nome do produto
10% BSA in TBS,
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
For use as a blocking buffer in the non-radioactive kinase plate assays.
Research Category
All
forma física
10% BSA in TBS, pH 7.4 containing 0.05% Kathon®
Armazenamento e estabilidade
1 year at 4°C
Informações legais
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3