Documentos Principais
199001-M
Sigma-Aldrich
Benzamidine, Hydrochloride
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Sinônimo(s):
Benzamidine, Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.15 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N\C(=N/[H])\c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
chave InChI
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes. Inhibits Factor VII autoactivation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
trypsin and trypsin-like enzymes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Kam, C.M., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 808.
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast