Documentos Principais
1.94604
Supelco
Etilenoglicol
Sinônimo(s):
Ethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
linha de produto
EMPARTA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup