Key Documents
1.94507
Supelco
Água
Distilled, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
product name
Água, (distilled), EMPLURA®
linha de produto
EMPLURA®
forma
(distilled)
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available